Descripción
- Electrodo sensible a iones de fluoruro combinado con superficie plana e intercambiable de membrana sólida
- El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
- Tiempo de análisis generalmente inferior a un minuto
- Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
- La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible a la misma temperatura que la muestra
- Temperatura de medición de +0 a 50 °C
Specifications
Specifications
| Descripción | Electrodo sensible a iones de fluoruro combinado con superficie plana e intercambiable de membrana sólida |
| Electrodo. | De ión selectivo |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | Medición de la temperatura de 0 a 50 °C |
| Tipo | Electrodo |
| Parámetro | Fluoruro |