Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie F
Código de producto. 15194342
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15194342
Marca: Julabo™ 9620050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requieren muy poco espacio en el laboratorio y tienen costes de abastecimiento muy bajos. . Los baños de enfriamiento de recirculación con compresor de aire Julabo™ serie F son una excelente manera de sustituir los costosos sistemas basados en agua corriente y son ideales para tareas de refrigeración básicas.
  • Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente con bajo consumo de energía
  • Diseño compacto
  • Teclado de membrana protegido contra el agua con pantalla de temperatura LED
  • Llenado y drenaje sencillos
  • Indicador de nivel de llenado
  • Puede usarse con agua, agua/glicol, Julabo Thermal G
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7,5 L
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad de refrigeración 0,25 kW a 0 °C, 0,3 kW a 5 °C, 0,4 kW a 10 °C, 0,5 kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 24 l/min
Intervalo de temperatura De 0 °C a 40 °C
Presión máxima 7,25 psi
Modelo F500
Refrigerante R134A
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Longitud (métrico) 44 cm
Anchura (métrico) 37,5 cm
Altura (métrico) 59 cm
Peso con embalaje (métrico) 49,44 kg
Peso (métrico) 34 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 60 Hz
Tensión 115/230 V
Frecuencia 60 Hz