Learn More
Greiner Bio-One Microplaca para cultivo celular CellCoat™ de poli-D-lisina de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002800
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca
Blanco
Negro
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
120 PCS
32 PCS
40 PCS
Código de producto. Color Esterilidad Tapa unitSize
10365532 Blanca No estéril Sin tapa 40 PCS
10284272 Blanca Estéril Con tapa 32 PCS
10164911 Blanco Estéril Sin tapa 40 PCS
11827822 Transparente No estéril Con tapa 120 PCS
10341341 Transparente Estéril Sin tapa 100 PCS
10177050 Transparente Estéril Con tapa 100 PCS
10033211 Negro No estéril Sin tapa 40 PCS
10214232 Negro Estéril Sin tapa 40 PCS
8 options
Código de producto. 10365532
Marca: Greiner Bio-One 655075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pocillos en forma de chimenea que se sostienen por sí solos. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos con fondo en F Greiner Bio One™ están fabricadas con poliestireno, un polímero muy transparente con excelentes propiedades ópticas, ideal para las mediciones ópticas precisas. El poliestireno también se caracteriza por su capacidad de unir biomoléculas, como las proteínas, y es adecuado para trabajar con cultivos celulares.
  • Dimensiones compatibles con sistemas automatizados
  • Se puede rastrear hasta su origen en producción gracias a un sistema de número de LOTE definido
  • Libres de endotoxinas detectables (0.003 EU/ml) y probados regularmente mediante una prueba LAL (ensayo de lisado del amebocito del Limulus) turbidimétrica cinética aprobada por la FDA
  • Fabricadas con materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricadas según las directrices de ISO DIN 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Área de cultivo 34 mm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 a 34 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie LUMIRAC 200
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Plano
Sin ADNasa Sí
Máx. estabilidad térmica De - 20 a + 60 °C
RCF máx. 4800 × g: Rotor con cestillo basculante
Cantidad Caja de 40
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Altura (métrico) 11.5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.