Learn More
Greiner Bio-One Microplaca para cultivo celular CellCoat™ de poli-D-lisina de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11827822
Click to view available options
Color:
Blanca
Blanco
Negro
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
120 PCS
32 PCS
40 PCS
Código de producto. 11827822
Marca: Greiner Bio-One 655948
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pocillos en forma de chimenea que se sostienen por sí solos. Las microplacas de ensayo de 96 pocillos con fondo en F Greiner Bio One™ están fabricadas con poliestireno, un polímero muy transparente con excelentes propiedades ópticas, ideal para las mediciones ópticas precisas. El poliestireno también se caracteriza por su capacidad de unir biomoléculas, como las proteínas, y es adecuado para trabajar con cultivos celulares.
  • Dimensiones compatibles con sistemas automatizados
  • Se puede rastrear hasta su origen en producción gracias a un sistema de número de LOTE definido
  • Libres de endotoxinas detectables (0.003 EU/ml) y probados regularmente mediante una prueba LAL (ensayo de lisado del amebocito del Limulus) turbidimétrica cinética aprobada por la FDA
  • Fabricadas con materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Fabricadas según las directrices de ISO DIN 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 34 mm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 a 34 μl
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Transparente
Sin ADNasa Sí
Máx. estabilidad térmica De -20 °C a +60 °C
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De - 20 a + 60 °C
Color de pocillo Transparente
Altura (métrico) 11.5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5 mm