missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, AP conjugate

Código de producto. 10393673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10393673 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10393673 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H10108

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

F(ab')2-Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, AP conjugate

Human IgG Fc Secondary Antibody for Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6mg/mL
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Especie del huésped Goat
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo Immunology
Disciplina de investigación Cell Analysis
Cadenas o fragmentos F(ab')2
Primario o secundario Secondary
Envase 1 Each
Incluye 0.1% Sodium azide
Contenido y almacenamiento 4°C
Isotype IgG
Método de detección HRP, AP, fluorescence
Mostrar más Mostrar menos

Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.