missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ F(ab')2-Goat anti-Human IgA Secondary Antibody, Biotin

Código de producto. 15440894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15440894 500 μg 0.50 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15440894

Marca: Invitrogen™ A24462

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgA
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human IgA.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.