missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ F-12, 25 mM HEPES, GlutaminePlus

Código de producto. 18491720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18491720 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18491720 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor M15550

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ham’s Nutrient Mixture F-12 with 25 mM HEPES buffer and GlutaminePlus.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.