Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™
Código de producto. 10004167 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
2 μm
20 μm
25 μm
30 μm
5 μm
50 μm
70 μm
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
Código de producto. 10004167
Marca: Thermo Scientific™ 6015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas.
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Ezy-Cal™; unos sencillos controles de recuento de partículas líquidas a 2000 partículas por ml. Diseñados para usarse regularmente con contadores de partículas en líquido con el fin de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso, estos patrones garantizan la reproducibilidad del contador de partículas, ya que permiten llevar un registro continuo de su rendimiento mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST con una concentración precisa.
Características:
  • Patrón de tamaño de partículas listo para su uso (no se requiere dilución) para la validación de contadores de partículas ópticos
  • Barra agitadora magnética incluida en cada frasco para un muestreo limpio, cómodo y directo
  • El medio de suspensión acuosa contiene una combinación de agentes dispersantes para evitar que las partículas se aglutinen o se peguen a las superficies de flujo del contador de partículas.
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Recomendada para:
Comprobación de la calibración de contadores de partículas de líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima de surfactante
Concentración 2000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Se usa para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas de líquido
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,15 µm, 1,0 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de tres meses
Diámetro (métrico) 15,02 ± 0,15 μm
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.