missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ezrin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2327)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30276194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30276194 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30276194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA556704

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Ezrin Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

The cytoplasmic peripheral membrane protein encoded by this gene functions as a protein-tyrosine kinase substrate in microvilli. As a member of the ERM protein family, this protein serves as an intermediate between the plasma membrane and the actin cytoskeleton. This protein plays a key role in cell surface structure adhesion, migration and organization, and it has been implicated in various human cancers. A pseudogene located on chromosome 3 has been identified for this gene. Alternatively spliced variants have also been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ezrin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2327
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Ezr
N.º de referencia del gen P15311, P26040, P31977
Alias de gen AW146364; CVIL; CVL; Cytovillin; cytovillin 2; DKFZp762H157; epididymis secretory protein Li 105; ezr; ezr.L; ezr.S; EZRI; Ezrin; ezrin L homeolog; ezrin L homeolog; ezrin S homeolog; FLJ26216; HEL-S-105; MGC1584; p81; R75297; VIL2; villin 2; villin 2 (ezrin); villin-2; XELAEV_18027043mg
Símbolos de los genes Ezr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Ezrin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22350, 484056, 54319, 7430
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.