missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/2536), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot,Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EZH2/KMT6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | EZH2/2536 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human EZH2/KMT6 protein (Uniprot: Q15910) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?