Learn More
Biochrom EZ Read 400 Microplate Reader
Descripción
El EZ Read 400 es un lector de microplacas sencillo y robusto que es la opción ideal para laboratorios que requieren un instrumento de gran resistencia para sus ensayos de absorbancia rutinarios.
Los lectores de microplacas EZ Read 400 están controlados por PC mediante el nuevo e intuitivo software de Galapagos creado por Biochrom para simplificar la adquisición y el análisis de datos.
Características del lector de microplacas EZ Read 400 ELISA y EZ Read 800 Research
- Mide microplacas de 96 pocillos de fondo plano, redondo y en V y se miden tiras de pocillos de tamaño ANSI SBS estándar
- Mediciones precisas aseguradas por la calibración automática de la lámpara antes de cada lectura
- Conexión de PC USB 2.0
- Filtros de interferencia para la selección de longitud de onda
- Intervalo visible (de 400 a 750 nm)
El EZ Read 400 está disponible en dos modelos centrados en aplicaciones:
- EZ Read 400 ELISA es un lector ELISA dedicado. Incluye 4 filtros que se pueden utilizar para medir la mayoría de los ensayos ELISA (405, 450, 492 y 620 nm)
- Sustrato de ensayo ELISA
- NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
- OPD utiliza el filtro 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
- La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
- Sustrato de ensayo ELISA
- EZ Read 400 Research ofrece versatilidad al ampliar su capacidad de aplicación al medir las proteínas totales, los ensayos de proliferación celular y los ensayos ELISA. Incluye 6 filtros que se pueden utilizar para medir ensayos ELISA, proteínas totales y proliferación celular (405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 y 650 nm)
- Sustrato de ensayo ELISA
- NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
- OPD utiliza el filtro 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
- La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
- Ensayos de proteínas totales
- Bradford utiliza el filtro 595 nm
- BCA utiliza el filtro 562 nm
- Lowry utiliza el filtro de 450 nm
- La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 650 nm
- Ensayos de proliferación/viabilidad celular
- MTT utiliza el filtro 570 nm
- XTT utiliza el filtro 492 nm
- La densidad celular utiliza el filtro de 620 nm
- Sustrato de ensayo ELISA
El enfoque de «hacer clic y arrastrar» del software Galapagos for EZ Read hace que la facilidad de uso sea una característica clave:
- Cree nuevos diseños de placa
- Agregue varios ensayos a una placa
- Agregue varias placas por análisis
- Fácil de crear nuevos métodos
- Seleccione solo los datos que desee para la generación de informes de datos
- Compatible con Windows 7 y 8, así como con sistemas operativos de Windows anteriores desde XP
- Tan fácil que no tendrá que exportar sus datos a Excel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lector de microplacas |
| Tipo de detector | Fotodiodo de silicio monocanal |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18 x 31,5 x 43,5cm |
| Fuente de luz | Halógeno de tungsteno |
| Velocidad de medición | 25 segundos |
| Tecnología de medición | Absorbancia |
| Tipos de placas | Placas de 96 pocillos planos, redondos y con fondo en V |
| Software Type | Software Galapagos |
| Selección de longitud de onda | Filtros |
| Exactitud | 0,5% a 1,0 D.E. a 450 nm |
| Mostrar más |