Learn More
Brady™ Raíl de bloqueo de EZ Panel Loc
Descripción
- El exclusivo sistema de raíl de bloqueo permite cerrar la puerta del panel incluso cuando los cierres están en su lugar
- Admite múltiples bloqueos, eliminando la necesidad de candados durante los bloqueos de grupo
- El diseño del raíl de bloqueo también aligera el peso de los disyuntores, lo que protege los componentes eléctricos delicados de daños
- Los raíles de bloqueo están hechos de polímeros isoplast duraderos con reverso adhesivo acrílico
- No se venden bloqueos de "grillete" con llaves EX Panel Loc por separado y son especialmente útiles cuando se quiere que los dispositivos de bloqueo se mantengan en el punto necesario
- También hay disponible una junta de separación para paneles de perfil bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raíl de bloqueo |
| Alternate Part Number | BREAKER BLOCKER RAISED LOCK RAIL 2 PACK |
| Color | Amarillo |
| Material | Nailon reforzado con fibra de vidrio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (4 x 0,8 x 0,7 pulg.) |
| Longitud (imperial) | 4 pulg |
| Cantidad | 2 paquete |