Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG4-DBCO
Código de producto. 17514346 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
paquete de 10
17514346 25 mg 25 miligramos
17621586 10 x 1mg paquete de 10
2 options
Código de producto. 17514346
Marca: Thermo Scientific™ C20039
Entrecruzador heterobifuncional reactivo con unaamina que contiene un grupo dibencilciclooctino (DBCO) para aplicaciones de química de clic sin cobre. El entrecruzador se puede utilizar para marcar una variedad de moléculas que contienen aminas, como proteínas, biomoléculas o moléculas pequeñas.
  • An amine reactive heterobifunctional crosslinker which contains a dibenzylcyclooctyne (DBCO) group for copper-free click chemistry applications
  • The crosslinker can be used to label a variety of amine containing molecules such as proteins, biomolecules, or small molecules
  • Once a protein or (bio)molecule is DBCO labeled, it can undergo a copper-free azide-alkyne cycloaddition reaction to form a stable triazole linkage with an azide labeled coupling partner
  • Can be used to create diverse conjugates with the biorthogonal coupling between an alkyne and azide (supplied separately)
  • The coupling or crosslinking procedure is typically done in two steps
    • First, a protein or amine containing molecule is labeled with a DBCO group and excess crosslinker is removed
    • Second, an azide containing moiety (prepared independently) is introduced into the same system as the DBCO moiety
    • Labeling occurs under biological conditions without the introduction of any additional reagents such as a copper catalyst
  • Ragent readily dissolves in water-miscible solvents for dilution into aqueous reaction mixtures
  • TFP esters are more hydrolytically stable than NHS esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-azida
Cleavable No
Descripción Éster TFP PEG4 DBCO
Peso molecular 714.7
Pegilado Yes
Longitud del brazo del separador 17.9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular Not determined
Condiciones de envío Wet Ice
Línea de productos EZ-Link No-Weigh
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva TFP Ester, DBCO
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 25 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Standard, Single-use
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador