Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-LC-destiobiotina EZ-Link™, formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Reactivo de etiquetado de cadena larga y reactivo a la amina cuyo grupo similar a la biotina se puede eluir a partir de la estreptavidina, lo que lo hace ideal para el etiquetado y purificación de proteínas de superficie celular.
- Destiobiotina: como análogo de la biotina, permite una fácil elución a partir de la estreptavidina, una característica ideal para aplicaciones de purificación por afinidad
- Etiquetado de proteínas: marque los anticuerpos o las proteínas en muestras purificadas o mezcladas para permitir una alta recuperación en ensayos de extracción con gránulos de estreptavidina
- Etiquetado de la superficie celular: modifica únicamente proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sulfo-NHS-LC-destiobiotina |
| Cantidad | 5 x 1mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a - 20 °C. |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster NHS |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Mostrar más |