Descripción
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
- Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de N-hidroxisucinimida (NHS) corrientes
- Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
- Longitud media: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 22,4 angstroms; proporciona un equilibrio excelente entre la longitud adecuada (repulsión estérica mínima para la unión de biotina) y la masa discreta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sulfo-NHS-LC-biotina |
| Cantidad | 10 x 1mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a - 20 °C. |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Condiciones de envío | Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster NHS |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Mostrar más |