Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ PFP-Biotin
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
La PFP-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación de pentafluorofeniléster que tiene características similares a la NHS-biotina, pero es más reactiva y se dirige tanto a las aminas primarias como a las secundarias para la biotinilación.
Características destacadas:
- Reacciona con aminas primarias y secundarias de pH 7 a 9.
- Los ésteres de pentafluorofenilo son más reactivos que los ésteres de NHS
- Más fácil de manejar y almacenar que los ésteres NHS
- Crea una enlace de amida estable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | PFP-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster TFP |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Corto |
| Mostrar más |