Descripción
La biocitina Thermo Scientific™ EZ-Link es una variante sencilla de la biotina que contiene una amina primaria en su cadena de ácido valérico, que constituye la base esencial para la construcción de ciertos reactivos de biotinilación de cadena larga y trifuncionales.
Características destacadas:
- Útil para sintetizar reactivos de biotinilación de cadena larga (puede usar EDC, n.º de cat. 22980, 22981)
- Un brazo espaciador extendido intermediario para la derivatización adicional en reactivos de biotinilización reactivos al grupo específico
- Contiene tanto el grupo de carboxilo como de amina primaria, que puede ser modificada para hacer reactivos trifuncionales como Sulfo-SBED
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biocitina |
| Cantidad | 100 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Fracción reactiva | Amina, ácido carboxílico |
| Solubilidad | Agua |
| Etiqueta o tinte | Análogo de la biotina |
| Separador | Longitud media |
| Tipo de etiqueta | Biotina y análogos |