Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Alkoxyamine-PEG4-Biotin
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La alcoxiamina-PEG4-biotina EZ-Link de Thermo Scientific™ es un reactivo de biotinilización que contiene un espaciador largo de polietilenglicol (PEG) de cuatro unidades para la biotinilización de macromoléculas en grupos de carbohidratos que han sido oxidados para formar aldehídos.
Características destacadas:
Biotina: macromoléculas de etiqueta para la detección o purificación por afinidad con avidina y estreptavidina
Activación por alcoxiamina: reacciona con grupos de aldehídos (por ejemplo, azúcares oxidados en glicoproteínas) para unir la biotina mediante enlaces de oxima estables
Polietilenglicol: los grupos PEG son flexibles, no inmunogénicos, hidrófilos y mejoran la solubilidad de los anticuerpos etiquetados
Brazo espaciador: el alcance entre el punto de fijación y la etiqueta de afinidad de la biotina es de prácticamente 27 angstroms, suficiente para minimizar el impedimento estérico para la unión
Especificaciones:
- Fórmula química: C18H34N4O6S
- Peso molecular: 434,55
- Brazo separador: 27,0 angstroms
- Masa neta añadida al objetivo: 416,53
- Forma: sólido blanco
- Solubilidad: disolver en DMSO para obtener 250 mm de solución madre
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Alcoxiamina-PEG4-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. Se envía a temperatura ambiente |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Cetona, aldehído |
| Fracción reactiva | Alcoxiamina |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Largo, pegilado |
| Mostrar más |