Learn More
Grupo Stevanato Viales EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Código de producto. 17860535
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Cantidad:
1500/paq.
1800/paq.
2280/paq.
360/paq.
480/paq.
720/paq.
960/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 1800
paquete de 2280
paquete de 360
paquete de 480
paquete de 720
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
17860535 10 mL 960/paq. paquete de 960
17870525 3 mL 1800/paq. paquete de 1800
17890525 3 mL 1500/paq. paquete de 1500
17880525 4 mL 1800/paq. paquete de 1800
17820535 8 mL 720/paq. paquete de 720
17800535 10 mL 720/paq. paquete de 720
17810535 20 mL 360/paq. paquete de 360
17840535 3 mL 2280/paq. paquete de 2280
17830535 4 mL 2280/paq. paquete de 2280
17850535 8 mL 960/paq. paquete de 960
17880535 20 mL 480/paq. paquete de 480
11 options
Código de producto. 17860535
Marca: Grupo Stevanato 05B2003.6492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales se ofrecen en configuraciones de nido y de cubeta y bandeja listos para usar, eliminando el contacto vidrio-vidrio para garantizar una calidad cosmética prístina. Los formatos preesterilizados están diseñados para la entrada directa en su operación de llenado aséptico, lo que le permite maximizar la eficiencia y minimizar el coste total.
  • Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
  • EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
  • Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
  • Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
  • Reduces total cost of ownership and time to market
  • Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Borosilicate Glass
Precortados No
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de empaquetado Tray
Línea de productos 10R
Cantidad 960/paq.
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) Aseptic Filling Equipment
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 8362-1
Altura (métrico) 45 mm
Conservante No