Learn More
Grupo Stevanato Viales EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Código de producto. 17850535
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Cantidad:
1500/paq.
1800/paq.
2280/paq.
360/paq.
480/paq.
720/paq.
960/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 1800
paquete de 2280
paquete de 360
paquete de 480
paquete de 720
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
17850535 8 mL 960/paq. paquete de 960
17870525 3 mL 1800/paq. paquete de 1800
17890525 3 mL 1500/paq. paquete de 1500
17880525 4 mL 1800/paq. paquete de 1800
17820535 8 mL 720/paq. paquete de 720
17800535 10 mL 720/paq. paquete de 720
17810535 20 mL 360/paq. paquete de 360
17840535 3 mL 2280/paq. paquete de 2280
17830535 4 mL 2280/paq. paquete de 2280
17860535 10 mL 960/paq. paquete de 960
17880535 20 mL 480/paq. paquete de 480
11 options
Código de producto. 17850535
Marca: Grupo Stevanato P05B2003.6434
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales se ofrecen en configuraciones de nido y de cubeta y bandeja listos para usar, eliminando el contacto vidrio-vidrio para garantizar una calidad cosmética prístina. Los formatos preesterilizados están diseñados para la entrada directa en su operación de llenado aséptico, lo que le permite maximizar la eficiencia y minimizar el coste total.
  • Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
  • EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
  • Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
  • Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
  • Reduces total cost of ownership and time to market
  • Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Borosilicate Glass
Precortados No
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 8 mL
Tipo de empaquetado Tray
Línea de productos 6R
Cantidad 960/paq.
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) Aseptic Filling Equipment
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 8362-1
Altura (métrico) 40 mm
Conservante No