Learn More
behr Labor-Technik™ Extractor Soxhlet EZ 100
Código de producto. 10340351
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10340351
Marca: behr Labor-Technik™ B00217967
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extraiga un compuesto deseado con solubilidad limitada en un disolvente. El extractor Soxhlet de behr Labor-Technik™ EZ 100 recicla una pequeña cantidad de disolvente para disolver una mayor cantidad de material.
  • Para extracciones de 100 ml
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 100 mL