Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavado de ojos
Descripción
- Posición fija con soporte de pared;
- La copa para lavado ocular ergonómica ayuda al enjuague continuo
- Tapones de frasco de liberación rápida
- Instrucciones en tres idiomas
- Tres años de vida útil si no se abren
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para eliminar partículas o polvo, rehidrata el ojo |
| Incluye | Cloruro sódico al 0,9 %, 2 x 500 mL |
| Tipo de producto | Lavado de ojos |