Learn More
Micronova™ Cinta para sala limpia de polimida
Para su uso con aislamiento eléctrico con resistencia a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado térmico y laminación
10.20€ - 34.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Silicona, Sensible a la presión |
Color | Ámbar |
Material | Poliimida |
Tipo de producto | Cinta resistente a temperaturas extremas |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12823562
|
Micronova™
825-34AM |
33 m x 19,05 mm |
34.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12873552
|
Micronova™
825-18AM |
33 m x 3.175 mm (36 yd. x 0.125 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12833562
|
Micronova™
825-38AM |
33 m x 9.525 mm (36 yd. x 0.375 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11942455
|
Micronova™
825-12AM |
33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12853552
|
Micronova™
825-14AM |
33 m x 6.35 mm (36 yd. x 0.25 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12883552
|
Micronova™
825-1AM |
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16584512
|
Micronova™
825-1AM1 |
20 m x 25.4 mm (22 yd. x 1 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12893552
|
Micronova™
825-1AM1 |
20 m x 25.4 mm (22 yd. x 1 in.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Diseñada para temperaturas extremas
- Consta de película de poliamida ámbar transparente con adhesivo sensible a la presión
- El adhesivo de silicona garantiza una liberación limpia de la mayoría de sustratos, incluso tras la exposición a temperaturas elevadas o por debajo del punto de congelación
- Todos los rollos tienen una longitud de 33 m (36 yardas)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Ámbar | |
Cinta resistente a temperaturas extremas | |
Aislamiento eléctrico con resistencia a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado y laminación térmicos |
Silicona, Sensible a la presión | |
Poliimida | |
Non-sterile |