Learn More
Micronova™ Cinta para sala limpia de poliimida para temperaturas extremas
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 yd x 1 in
33 m x 19,05 mm
36 yd x 0,125 in
36 yd x 0,25 in
36 yd x 0,5 in
36 yd x 1 in
36 yd × 0,375 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñada para temperaturas extremas
- Consta de película de poliamida ámbar transparente con adhesivo sensible a la presión
- El adhesivo de silicona garantiza una liberación limpia de la mayoría de sustratos, incluso tras la exposición a temperaturas elevadas o por debajo del punto de congelación
- Todos los rollos tienen una longitud de 33 m (36 yardas)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified |
| Tipo de adhesivo | Silicona, Sensible a la presión |
| Recubrimiento | Polymer |
| Color | Ámbar |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliimida |
| Tipo de producto | Cinta resistente a temperaturas extremas |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |