Learn More
Micronova™ Cinta para sala limpia de poliimida para temperaturas extremas
Código de producto. 12833562 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 yd x 1 in
33 m x 19,05 mm
36 yd x 0,125 in
36 yd x 0,25 in
36 yd x 0,5 in
36 yd x 1 in
36 yd × 0,375 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
12833562 36 yd × 0,375 in cada uno
12853552 36 yd x 0,25 in cada uno
12873552 36 yd x 0,125 in cada uno
11942455 36 yd x 0,5 in cada uno
12823562 33 m x 19,05 mm cada uno
12883552 36 yd x 1 in cada uno
16584512 22 yd x 1 in cada uno
7 options
Código de producto. 12833562
Marca: Micronova™ 82538AM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con aislamiento eléctrico con resistencia a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado térmico y laminación
  • Diseñada para temperaturas extremas
  • Consta de película de poliamida ámbar transparente con adhesivo sensible a la presión
  • El adhesivo de silicona garantiza una liberación limpia de la mayoría de sustratos, incluso tras la exposición a temperaturas elevadas o por debajo del punto de congelación
  • Todos los rollos tienen una longitud de 33 m (36 yardas)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Tipo de adhesivo Silicona, Sensible a la presión
Recubrimiento Polymer
Color Ámbar
Acabado High Gloss
Formato Cinta
Material Poliimida
Tipo de producto Cinta resistente a temperaturas extremas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado y etiquetado a altas y bajas temperaturas
Para utilizar con (equipo) MicronovaTM P52W Tape Dispenser
Sin látex Yes
Cantidad 48/Cs.
Intervalo de temperatura (imperial) De - 100 a 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -73 °C a +260 °C
Dimensions (LxW) 36 yd × 0,375 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 9.525 mm
Anchura de la cinta (imperial) 0.375 in.
Anchura de cinta (métrico) 9.525 mm