Learn More
Ohaus™ Agitador de Medio Ambiente extremo
Código de producto. 15792189 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15792189 19 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15792189 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30391816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones que requieren CO2 y humedad para un crecimiento celular óptimo en entornos extremos como2 incubadoras DE CO. El mando a distancia permite el control externo de los ajustes. El control por microprocesador garantiza una sacudida consistente mientras se agita de forma segura a la velocidad establecida.
  • Aplicaciones: Cultivos celulares, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, cultivos y suspensiones de bacterias y levaduras, tinción/destaining, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia
  • Las pantallas LED independientes de velocidad/tiempo permiten al operador ver ambos ajustes simultáneamente
  • Cable 3de cable y enchufe desmontables (incluidos)
  • 232 La interfaz RS proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y la unidad control (modelos digitales)
  • El acero laminado en frío (CRS) y el acero inoxidable, el módulo de control externo, el cable plano delgado (1,7m) pasan fácilmente por debajo de la puerta de la incubadora o a través del puerto de servicios públicos de la incubadora
  • Bandeja incorporada (280 mm x 330 mm) con una alfombrilla de goma antideslizante (incluida)
CO2, incubadora, humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 19 mm
Capacidad portante (métrico) 16 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm, por encima de 100 rpm del ± 1 % de la velocidad fijada
Intervalo de velocidad De 15 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Tensión 120 V
Vataje 30 W
Amperaje 0,5 A
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad TUV
Frecuencia 50/60 Hz
Material Acero laminado en frío (CRS) y acero inoxidable
Fondo (imperial) 17,30 in
Fondo (métrico) 43,90 cm
Dimensiones (L x An) 43,90 x 35,30 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,90 x 35,30 x 14,70 cm
Altura (imperial) 5,80 in
Altura (métrico) 14,700 cm
Longitud (imperial) 17,30 in
Longitud (métrico) 43,90 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 330 mm
Anchura (métrico) 35,30 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 330 mm
Peso (imperial) 48,1 lb
Peso (métrico) 21,8 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, Extreme, SHEX DG1619, UE
Modelo SHEX1619DG
Para utilizar con (equipo) Incubadora de CO2
Rango de humedad 100 % de - 10 °C a 60 °C
Incluye Interfaz RS 232
Estilo de plataforma Bandeja integrada con alfombrilla de caucho antideslizante (incluida)
Intervalo del temporizador De 1 segundo a 160 h