Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores para sólidos
Código de producto. 10060521
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10060521
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05431049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con dedales de vidrio para sólidos
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth (detalles en la página 71)
  • Con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Lateral de la junta cónica estándar NS 45/40