Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Twisselmann
Código de producto. 10223911
Click to view available options
Junta cónica estándar inferior:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10223911
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05380025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con cubierta de vacío
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Twisselmann (mejorado) con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar inferior NS 29/32