Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Knöfler-Böhm
Código de producto. 10151951
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Junta cónica estándar inferior:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar inferior unitSize
10151951 30 mL NS 29/32 cada uno
10204011 150 mL NS 45/40 cada uno
10214011 250 mL NS 45/40 cada uno
10766761 500 mL NS 60/46 cada uno
4 options
Código de producto. 10151951
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05375025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Los aparatos completos constan de: Cabezal de extractor con revestimiento fabricado con tubos DURAN™, condensador de Dimroth (detalles en la página 71)
  • Con rosca GL 14
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar inferior NS 29/32