Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dedales de extractor para sólidos
Código de producto. 10559581
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10559581 100 mL cada uno
10070521 70 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10559581
Proveedor: Lenz Laborglasintrumente 05431137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para sólidos
  • Para insertos de vidrio para sólidos
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.º de junta cónica estándar NS 45/40