Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor según Thielepape
Descripción
- Cabezales de extractor según Thielepape
- Con llave de paso NS de 2 vías
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta cónica estándar | NS 45/40 |