Descripción
- Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared (listos para conectar, instalación sencilla y rápida)–
- Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
- Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
- Con cable de conexión y cable de alimentación
- Accesorio de conexión DN 75
- Conformidad con ATEX: C' II 3/-G Ex c llC T4
- Con control de extracción de aire
- Detector de fugas de presión integrado
- El LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se ilumina
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo exterior (métrico) | 400 mm |
| Descripción | Para la instalación en el armario con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial, conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, a prueba de explosiones, extracción de: Zona EX 2/instalación: fuera de cualquier zona EX |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 400 x 200 x 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Unidad de extracción para instalación en armario (lista para conectar, instalación sencilla y rápida) |
| Para utilizar con (equipo) | Armarios para bidones (especialmente diseñados para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un gran volumen interno) |
| Altura exterior (métrico) | 200 mm |
| Modelo | HF.EA.26049. |
| Revestimiento de superficie | Liso con revestimiento en polvo |
| Peso (métrico) | 12 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |