Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracción dedales de porosidad 0
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
150 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dedales de extracción
- Inserto de vidrio con orificios para sólidos
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Porosidad | 0 |