Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural naranja Extra™ serie 87-955
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar
- Clorados para ofrecer un mejor agarre y una mayor resistencia química
- 100% caucho natural sin rellenos para una excelente resistencia a los peligros mecánicos
- 100 % borra de algodón para mayor suavidad, comodidad y absorción
- Ideales para el procesamiento químico y la preparación y mantenimiento de la planta y el equipo pesado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Latex Free | No |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Modelo | 87-955 |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |
| Guantes con puño de color | Naranja |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Mostrar más |