Learn More
Ansell™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Extra de látex de caucho natural
Código de producto. 12485120 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
11
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 PR
12 pares
Código de producto. 12485120
Marca: Ansell™ 87950090BP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección adicional para aplicaciones muy exigentes.
  • Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar.
  • Resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
  • 100 % caucho natural sin rellenos. Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química.
  • Clorados. Para un mejor agarre y una mayor resistencia química.
  • 100 % forro de borra de algodón. Consigue que un guante pesado sea más suave y más cómodo de llevar puesto. Ayuda a absorber el sudor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Color Negro
Latex Free No
Material Látex de caucho
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 9
Modelo 87-950
Grosor (métrico) 0,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el procesamiento químico y la preparación y mantenimiento de la planta y el equipo pesado
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas
Serie 87-950
Longitud (métrico) 320 mm
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis