Learn More
Ansell™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Extra de látex de caucho natural
Código de producto. 12465120 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
11
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 PR
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12465120 7,5 12 pares
12475120 8 12 PR
12485120 9 12 PR
12495120 10 12 PR
12627041 11 12 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12465120 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87950070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección adicional para aplicaciones muy exigentes.
  • Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar.
  • Resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
  • 100 % caucho natural sin rellenos. Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química.
  • Clorados. Para un mejor agarre y una mayor resistencia química.
  • 100 % forro de borra de algodón. Consigue que un guante pesado sea más suave y más cómodo de llevar puesto. Ayuda a absorber el sudor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Latex Free No
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7,5
Modelo 87-950
Grosor (métrico) 0,75 mm
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad Paquete de 144
Resistente a Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas
Serie 87-950