Learn More
JULABO™ Sensor Pt100 externo
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sensor de acero inoxidable
- cable de 1,5 m
- Para usar con una amplia variedad de productos JULABO™:
- Baños de agua agitadores
- Baños de agua
- Refrigeradores de recirculación
- Circulador de calentamiento
- Circuladores con refrigeración
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor Pt100 externo |
| Para utilizar con (equipo) | JULABO™ Dyneo y Presto |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
| Tamaño | Cable: 1,5 m |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |