Learn More
Grant Instruments™ Sonda externa
Código de producto. 15429224
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15429224
Marca: Grant Instruments™ PEP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sondas externas para la supervisión y control de la temperatura de cargas remotas.
Sonda de temperatura externa de Grant Instruments (Pt1000) para su uso con ecopool 150 LT
  • cable de 3 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Longitud (imperial) 3 m