Learn More
Cole-Parmer™ Impresora externa para espectrofotómetro Jenway 7200
Descripción
Utilice esta impresora externa con el espectrofotómetro Jenway™ 7200 para obtener resultados instantáneos. La impresora externa Jenway para el espectrofotómetro 7200 imprime gráficos de espectro y cinética verticalmente para maximizar la cantidad de información mostrada.
- Se conecta a través del puerto USB de la parte posterior del espectrofotómetro.
- Batería recargable
- Se suministra con cables de alimentación para Reino Unido, UE y EE.UU.
- El espectrofotómetro se puede configurar para enviar de forma manual o automática los resultados a la impresora.
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Espectrofotómetro Jenway 7200 |
| Conexiones | USB |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 79,5 x 104,4 x 37,6 mm |
| Tipo | Impresora térmica directa |
| Tensión | 7,4 V |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro Jenway 7200 |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 37.6 mm |
| Incluye | Batería recargable |
| Interfaz | USB; interfaz Bluetooth Ver3.0 |
| Mostrar más |