Description
- Flexible external support with height 140 mm, for all diameter nozzles.
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Support |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Altura (imperial) | 5.5 in. |
| Altura (métrico) | 140 mm |