Learn More
Julabo™ Recipiente de expansión externo
Código de producto. p-8013527
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de control de temperatura PRESTO A30, A40 y W40
Sistema de control de temperatura PRESTO A45, A45t y A80, A80t
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15254333 Sistema de control de temperatura PRESTO A30, A40 y W40 cada uno
15264333 Sistema de control de temperatura PRESTO A45, A45t y A80, A80t cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254333 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8970832
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 l
Para utilizar con (equipo) Sistema de control de temperatura PRESTO A30, A40 y W40
Tipo Recipiente de expansión externo