Description
- To compensate for low DI water pressure on site
- ADP 86 with external booster pump for unpressurised demineralised water
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Booster Pump |
| Para utilizar con (equipo) | Washer-Disinfectors |
| Fondo (imperial) | 11 13/16 in. |
| Fondo (métrico) | 30.00 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30.00 x 18.00 x 23.50 cm |
| Altura (imperial) | 9 5/16 in. |
| Altura (métrico) | 23.50 cm |
| Longitud (imperial) | 11 13/16 in. |
| Longitud (métrico) | 30.00 cm |
| Anchura (imperial) | 7 1/8 in. |
| Show More |