Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión, Tygon ST
Código de producto. 15753319
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
D.I. 0,19 mm
D.I. 0,38 mm
D.I. 0,57 mm
D.I. 0,89 mm
D.I. 1,14 mm
D.I. 1,65 mm
D.I. 1,85 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
cada uno
Código de producto. 15753319
Marca: Ismatec™ 0550214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones.
  • Tubos económicos y completos para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Transparente
  • Resistente a casi todos los productos químicos inorgánicos
  • Insípidos
  • Pared interior lisa y pulida
  • Baja permeabilidad a los gases
  • No se deterioran ni oxidan
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,38 mm
Material ST R-3603, R-3607 Tygon
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) − 50 °C
Cantidad de embalaje 1 bobina
Propiedades de resistencia Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada
Tamaño de los tubos D.I. 0,38 mm
Método de esterilización Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C; los tubos aparecerán lechosos. Esterilización con gas con óxido de etileno. No se recomienda para esterilización con radiación.
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Mostrar más Mostrar menos
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato