Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión, Tygon ST
Código de producto. 10514033
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
D.I. 0,19 mm
D.I. 0,38 mm
D.I. 0,57 mm
D.I. 0,89 mm
D.I. 1,14 mm
D.I. 1,65 mm
D.I. 1,85 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10514033 D.I. 1,14 mm 10 metros
10148551 D.I. 0,19 mm 10 metros
15753319 D.I. 0,38 mm cada uno
15868894 D.I. 0,57 mm 10 metros
15763319 D.I. 0,89 mm cada uno
15773319 D.I. 1,65 mm cada uno
10027331 D.I. 1,85 mm 10 metros
7 options
Código de producto. 10514033
Marca: Ismatec™ 0550230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones.
  • Tubos económicos y completos para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Transparente
  • Resistente a casi todos los productos químicos inorgánicos
  • Insípidos
  • Pared interior lisa y pulida
  • Baja permeabilidad a los gases
  • No se deterioran ni oxidan
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,14 mm
Material ST R-3603, R-3607 Tygon
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) − 50 °C
Cantidad de embalaje 1 bobina
Propiedades de resistencia Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada
Tamaño de los tubos D.I. 1,14 mm
Método de esterilización Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C; los tubos aparecerán lechosos. Esterilización con gas con óxido de etileno. No se recomienda para esterilización con radiación.
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C