Learn More
Heidolph™ Tubo de extensión
Código de producto. 10446291 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10446291 0,25 mm 2,05 mm cada uno
10371012 1,42 mm 3,22 mm cada uno
10219751 2,79 mm 4,59 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10446291
Marca: Heidolph™ 5252002200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos ideales para usos médicos, de laboratorio y de investigación. El tubo de extensión Heidolph™ PharMed™ es duradero y no tóxico.
  • Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
  • No tóxicos, biocompatibles.
  • Permeabilidad a los gases muy baja.
  • Adecuados para ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 2,05 mm
Grosor (imperial) 0,9 mil
Para utilizar con Bombas de varios canales
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad No estéril
Altura (métrico) 7 m de agua
Presión máxima 0,5/1,5 bar
Tipo de producto Tubos de conducción