Learn More
Heidolph™ Tubo de extensión
Código de producto. 10371012 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10371012 1,42 mm 3,22 mm cada uno
10446291 0,25 mm 2,05 mm cada uno
10219751 2,79 mm 4,59 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10371012
Marca: Heidolph™ 5252002500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos ideales para usos médicos, de laboratorio y de investigación. El tubo de extensión Heidolph™ PharMed™ es duradero y no tóxico.
  • Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
  • No tóxicos, biocompatibles.
  • Permeabilidad a los gases muy baja.
  • Adecuados para ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,42 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 3,22 mm
Grosor (métrico) 0,9 mm
Para utilizar con bomba
Para utilizar con (aplicación) Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 40°C
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación
Altura (métrico) 7,0 m de agua
Permeabilidad a los gases Muy bajo
Limitaciones Los aditivos pueden migrar.
Presión máxima Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar
Nivel de vacío Excelente
Max. Operating Temperature (Metric) de 75 °C
Tipo de producto Tubos de extensión