Learn More
Buerkle™ Varilla de extensión
Código de producto. 10175372 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
1000 mm
Color:
Blanco puro
Gris
Plata
Para utilizar con (equipo):
ChemoSampler
Cuchara de PTFE
Muestreador de taladro de topo
Muestreador farmacéutico PharmaPicker
PharmaPicker
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Color Para utilizar con (equipo) unitSize
10175372 500 mm Plata Muestreador farmacéutico PharmaPicker cada uno
10413522 600 mm Blanco puro Cuchara de PTFE cada uno
10033832 1000 mm Plata PharmaPicker cada uno
10661954 1000 mm Plata Muestreador de taladro de topo cada uno
10123152 1000 mm Gris ChemoSampler 1 PCS
5 options
Código de producto. 10175372
Marca: Buerkle™ 53800506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
™ La varilla de extensión Buerkle permite tomar muestras de varias profundidades.
  • Hay siete brocas diferentes disponibles, cada una de las cuales está diseñada para un tipo de suelo particular
  • Adaptable para diversas aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla de extensión
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Equipos para PharmaPicker
Color Plata
Acabado Electropulido
Para utilizar con (equipo) Muestreador farmacéutico PharmaPicker
Longitud (métrico) 500 mm