Learn More
Buerkle™ Varilla de extensión
Código de producto. 10033832 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
1000 mm
Color:
Blanco puro
Gris
Plata
Para utilizar con (equipo):
ChemoSampler
Cuchara de PTFE
Muestreador de taladro de topo
Muestreador farmacéutico PharmaPicker
PharmaPicker
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10033832
Marca: Buerkle™ 53801006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
™ La varilla de extensión Buerkle permite tomar muestras de varias profundidades.
  • Hay siete brocas diferentes disponibles, cada una de las cuales está diseñada para un tipo de suelo particular
  • Adaptable para diversas aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla de extensión
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Equipos para PharmaPicker
Color Plata
Acabado Electropulido
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, caros o activos para su análisis
Para utilizar con (equipo) PharmaPicker
Longitud (métrico) 1000 mm