Learn More
Digi-Sense Temperature Probe Thermocouple Extension Cable, Miniature
Código de producto. 11780979 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
7,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11780979 3 m cada uno
11790979 7,5 m cada uno
2 options
Código de producto. 11780979
Marca: Digi-Sense 0850530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
  • Maximum temperature: 221°F (105°C).
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) 105 °C
Tipo Sonda de termopar
máx. (imperial) 221°F
Longitud (imperial) 9.8 ft.
Longitud (métrico) 3 m