Learn More
Julabo™ Cable de extensión para baños
Código de producto. 10088021
Change view
Click to view available options
Tamaño:
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10088021 3,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10088021
Marca: Julabo™ 8981103
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Cable alargador
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación criocompacto CF31, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE, F25-HL, F32-HE
Tipo Lemosa
Tamaño 3,5 m